Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Tetradecanethiol (mixture of isomers) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Tetradecyl Mercaptan

T0083-25G
TCIAT0083-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAT0083-25G
tert-Tetradecanethiol (mixture of isomers) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
tert-Tetradecanethiol (mixture of isomers)


Formule: C₁₄H₃₀S
MW: 230,45 g/mol
Point d'éclair: 121°C
Numéro MDL: MFCD00041145
Numéro CAS: 28983-37-1
EINECS: 249-351-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité