Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetradecylsuccinic anhydride ≥93.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-tetradecylsuccinicanhydride

T0092-25G
TCIAT0092-25GEA 218 EUR InStock
TCIAT0092-25G
Tetradecylsuccinic anhydride ≥93.0% (par GC, analyse par titration)
Tetradecylsuccinic anhydride


Formule: C₁₈H₃₂O₃
MW: 296,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014549
Numéro CAS: 47165-57-1
EINECS: 256-300-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 93.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité