Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6,7,8-Tétrahydro-2-naphtol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T0108-25G
TCIAT0108-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAT0108-25G
5,6,7,8-Tétrahydro-2-naphtol ≥98.0% (par GC)
5,6,7,8-Tétrahydro-2-naphtol


Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00001738
Numéro CAS: 1125-78-6
EINECS: 214-410-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da70797863af34f22fc12a425966b6277e83606f&vid=da70797863af34f22fc12a425966b6277e83606f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité