Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2',4,4'-Tétrahydroxybenzophénone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone

T0118-25G
TCIAT0118-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAT0118-25G
2,2',4,4'-Tétrahydroxybenzophénone ≥98.0% (par HPLC)
2,2',4,4'-Tétrahydroxybenzophénone


Formule: C₁₃H₁₀O₅
MW: 246,22 g/mol
Point d'ébullition: 100 - 102 °C (40 -rr)
Point de fusion: 196…198 °C
Densité: 1,498 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002278
Numéro CAS: 131-55-5
EINECS: 205-028-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc61820708776fba5b163d57193f2098abd21417&vid=dc61820708776fba5b163d57193f2098abd21417&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Green to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 197.0 to 202.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité