Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine >50.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0120-25G
TCIAT0120-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAT0120-25G
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine >50.0% (par GC)
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine


Formule: C₁₀H₂₄N₂O₄
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00002854
Numéro CAS: 140-07-8
EINECS: 205-396-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acdaf827a1fb1ed6923b2753ddafc546a87d09bc&vid=acdaf827a1fb1ed6923b2753ddafc546a87d09bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité