Erythrosine B ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T0124-25G
TCIAT0124-25GEA 110 EUR InStock
TCIAT0124-25G
Erythrosine B ≥95.0% (par HPLC)
Erythrosine B
Formule: C₂₀H₈I₄O₅
Numéro MDL: MFCD00005044
Numéro CAS: 15905-32-5
EINECS: 240-046-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af30453a3162a340c12c7482c7eb2519f63df355&vid=af30453a3162a340c12c7482c7eb2519f63df355&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency
Sensitiveness to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité