Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pristane

T0149-5ML
TCIAT0149-5MLEA 127 EUR InStock
TCIAT0149-5ML
2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane ≥95.0% (par GC)
2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane


Formule: C₁₉H₄₀
MW: 268,53 g/mol
Point d'ébullition: 299°C
Point de fusion: -99°C
Densité: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008952
Numéro CAS: 1921-70-6
EINECS: 217-650-8
Merck Index: 14,07752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4ccc8b6b3cd524c71d1a793cb5facfc210c7791&vid=f4ccc8b6b3cd524c71d1a793cb5facfc210c7791&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité