Tetraphenylarsonium chloride hydrochloride hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0162-1G
TCIAT0162-1GEA 115 EUR InStock
TCIAT0162-1G
Tetraphenylarsonium chloride hydrochloride hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tetraphenylarsonium chloride hydrochloride hydrate
Formule: (C₆H₅)₄AsCl·HCl·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00012628
Numéro CAS: 123334-18-9
ONU: 3465
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité