Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraphénylétain ≥98.0% (P)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetraphenylstannane

T0165-25G
TCIAT0165-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAT0165-25G
Tétraphénylétain ≥98.0% (P)
Tétraphénylétain


Formule: C₂₄H₂₀Sn
MW: 427,13 g/mol
Point d'ébullition: 474 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 223 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (5 °C)
Numéro MDL: MFCD00003006
Numéro CAS: 595-90-4
EINECS: 209-872-9
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=166d355934dddedf4b9a24df659af8fd353c2fa8&vid=166d355934dddedf4b9a24df659af8fd353c2fa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) 98.0 to 102.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité