Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiamine disulphide hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Aneurine Disulphide

T0176-25G
TCIAT0176-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAT0176-25G
Thiamine disulphide hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Thiamine disulphide hydrate


Formule: C₂₄H₃₄N₈O₄S₂
MW: 562,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010427
Numéro CAS: 67-16-3
EINECS: 200-644-4
Merck Index: 14,09297
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Methanol almost transparency
Water max. 5.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité