Cocarboxylase ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
T0183-5G
TCIAT0183-5GEA 136 EUR InStock
TCIAT0183-5G
Cocarboxylase ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cocarboxylase
Formule: C₁₂H₁₉ClN₄O₇P₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038740
Numéro CAS: 154-87-0
EINECS: 205-836-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eba29fbd9bfa4533a336a146937f9246f512af2&vid=6eba29fbd9bfa4533a336a146937f9246f512af2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité