Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thioacetanilide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

T0188-5G
TCIAT0188-5GEA 248 EUR InStock
TCIAT0188-5G
Thioacetanilide ≥98.0% (sur base azote total)
Thioacetanilide


Formule: C₈H₉NS
Point d'ébullition: 147°C
Numéro MDL: MFCD00004942
Numéro CAS: 637-53-6
EINECS: 211-288-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fde8d0ffce4e555fd7a93192378cfb0a6effe2be&vid=fde8d0ffce4e555fd7a93192378cfb0a6effe2be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité