Tétrabutylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
T0216-25G
TCIAT0216-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAT0216-25G
Tétrabutylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd1c237417acb55b9772f6153d219917e1f6a63a&vid=152caef9e11514e15b362ed46d0cb6808e5b495c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Bromide max. 0.005 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité