Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-thienylacetique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T0217-25G
TCIAT0217-25GEA 304 EUR InStock
TCIAT0217-25G
Acide 2-thienylacetique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-thienylacetique


Formule: C₆H₆O₂S
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00005458
Numéro CAS: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22ee2e9d8f5623097037cce05c76ebb84dc9b24e&vid=22ee2e9d8f5623097037cce05c76ebb84dc9b24e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité