Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium thiosalicylate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Thiosalicylic Acid Sodium Salt, Sodium 2-Mercaptobenzoate, 2-Mercaptobenzoic Acid Sodium Salt

T0220-25G
TCIAT0220-25GEA 190 EUR InStock
TCIAT0220-25G
Sodium thiosalicylate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium thiosalicylate


Formule: C₇H₆O₂S
MW: 176,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070504
Numéro CAS: 134-23-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité