Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiosemicarbazide hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hydrazinecarbothioamide hydrochloride

T0222-25G
TCIAT0222-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAT0222-25G
Thiosemicarbazide hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Thiosemicarbazide hydrochloride


Formule: CH₅N₃S
MW: 127,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060206
Numéro CAS: 4346-94-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité