Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Thyronine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: DL-Thyronine

T0241-100MG
TCIAT0241-100MGEA 91.3 EUR InStock
TCIAT0241-100MG
DL-Thyronine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Thyronine


Formule: C₁₅H₁₅NO₄
MW: 273,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045864
Numéro CAS: 1034-10-2
EINECS: 213-854-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité