Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorure de 3,3'-(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophényl)-2H-tétrazolium] ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TNBT, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophenyl)-2H-tetrazolium] dichloride

T0250-100MG
TCIAT0250-100MGEA 44 EUR InStock
TCIAT0250-100MG
Dichlorure de 3,3'-(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophényl)-2H-tétrazolium] ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Dichlorure de 3,3'-(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophényl)-2H-tétrazolium]


Formule: C₄₀H₂₈Cl₂N₁₂O₁₀
MW: 907,64 g/mol
Point de fusion: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00036338
Numéro CAS: 1184-43-6
EINECS: 214-665-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a84e79ec3c7bfb36f5658f1a5bf09246cf2082ba&vid=52f210f3a4e27fa13cefa4eb035c0841e6600d51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Alkaline Phosphatase detection test to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité