Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Tolidine solution 0,1% (p/v) dans l'acide chlorydrique 2M

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4'-Bi-o-toluidine

T0255-500ML
TCIAT0255-500MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0255-500ML
o-Tolidine solution 0,1% (p/v) dans l'acide chlorydrique 2M
o-Tolidine


Formule: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
MW: 212,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014773
Numéro CAS: 119-93-7
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc3c894107e8a35727fc4c6fff099bb6d0484994&vid=e857f02d354ea6898d9ae35701de06f1fa40d448&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Sensitiveness to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité