Toluène ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
T0260-100ML
TCIAT0260-100MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAT0260-100ML
Toluène ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 110°C (lit.)
Point de fusion: –95°C (lit.)
Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 5°C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 14,09529
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b212b27aba5aa115b97760350023c6228bd4cf96&vid=5f88e5bd763706d85b70fe26a6cc2d89ab0d7670&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (290nm) max. 0.350
Absorbance (300nm) max. 0.150
Absorbance (310nm) max. 0.080
Absorbance(300nm) max. 0.150
Absorbance(310nm) max. 0.080
Absorbance(320nm) max. 0.050
Absorbance(330nm) max. 0.020
Absorbance(340nm) max. 0.010
Absorbance(400nm) max. 0.010
Water max. 0.03 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité