Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminoazotoluene ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T0261-25G
TCIAT0261-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0261-25G
2-Aminoazotoluene ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Aminoazotoluene


Formule: C₁₄H₁₅N₃
Numéro MDL: MFCD00007733
Numéro CAS: 97-56-3
EINECS: 202-591-2
Merck Index: 14,00420
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d15172580ede2046a95d60bf143be5c19e493ea8&vid=d15172580ede2046a95d60bf143be5c19e493ea8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité