Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2-carboxyphényl)acétique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T0262-25G
TCIAT0262-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT0262-25G
Acide (2-carboxyphényl)acétique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (2-carboxyphényl)acétique


Formule: C₉H₈O₄
Numéro MDL: MFCD00004326
Numéro CAS: 89-51-0
EINECS: 201-913-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be43e1d54a055d927b061527f4f01fc25402910c&vid=be43e1d54a055d927b061527f4f01fc25402910c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité