Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TMS-HT (=HMDS and TMCS in anhydrous pyridine) Trimethylsilylating Reagent, for OH compounds

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexamethyldisilazane and Trimethylchlorosilane in Anhydrous Pyridine, Trimethylchlorosilane and Hexamethyldisilazane in Anhydrous Pyridine

T0274-12ML
TCIAT0274-12MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAT0274-12ML
TMS-HT (=HMDS and TMCS in anhydrous pyridine) Trimethylsilylating Reagent, for OH compounds
TMS-HT (=HMDS and TMCS in anhydrous pyridine)


Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192427
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e27413712ba3620e20f2a21b65a18582358ec524&vid=4196bb0864d289423f15dc2cd3a441e7d2b12677&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green clear liquid to cloudy liquid
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent D-(+)-Glucose
High boiling impurity of Silylation agent No impurity higher than Isopropyl myristate(50 ppm) after 5 min + hold up time

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité