o-Toluate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl-2-methylbenzoate, 2-Toluic acid ethyl ester, o-Toluic acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbenzoate, 2-Methylbenzoic acid ethyl ester
T0294-25G T0294-500G
TCIAT0294-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAT0294-25G TCIAT0294-500G
o-Toluate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
o-Toluate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 227°C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,0479 g/cm³ (4 °C)
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00009112
Numéro CAS: 87-24-1
EINECS: 201-734-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da35a4e1062c0611ad8b33ed1ed8c4d136eba647&vid=da35a4e1062c0611ad8b33ed1ed8c4d136eba647&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité