Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Toluate d'éthyle ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 4-methylbenzoate, Ethyl-4-methylbenzoate, 4-Methylbenzoic acid ethyl ester, 4-Toluic acid ethyl ester, p-Toluic acid ethyl ester

T0295-25G T0295-500G
TCIAT0295-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAT0295-25G TCIAT0295-500G
p-Toluate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
p-Toluate d'éthyle


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 232°C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 118°C
Numéro MDL: MFCD00009117
Numéro CAS: 94-08-6
EINECS: 202-301-4
Merck Index: 14,03840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9a1c19acfc3be7ea5b1e076289e586fb37ce0bc&vid=e9a1c19acfc3be7ea5b1e076289e586fb37ce0bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité