m-Toluidine hydrochloride ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: M-toluidine hydrochloride
T0301-25G
TCIAT0301-25GEA 158 EUR InStock
TCIAT0301-25G
m-Toluidine hydrochloride ≥98.0% (par GC, azote total)
m-Toluidine hydrochloride
Formule: C₇H₉N
MW: 143,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070607
Numéro CAS: 638-03-9
EINECS: 211-314-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité