Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Tolylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T0317-5G
TCIAT0317-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAT0317-5G
m-Tolylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
m-Tolylhydrazinium chlorure


Formule: C₇H₁₀N₂·HCl
Numéro MDL: MFCD00012932
Numéro CAS: 637-04-7
EINECS: 211-276-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f107c3eb9ce7f4c13f8710ece778059bb092146&vid=3f107c3eb9ce7f4c13f8710ece778059bb092146&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité