Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Tolylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

T0319-25G
TCIAT0319-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT0319-25G
p-Tolylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
p-Tolylhydrazinium chlorure


Formule: C₇H₁₁ClN₂
Numéro MDL: MFCD00012940
Numéro CAS: 637-60-5
EINECS: 211-295-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09542
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1418485f4aae43ed95c5ceee595d9e21b9951cf8&vid=1418485f4aae43ed95c5ceee595d9e21b9951cf8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité