p-Tolyltetrazolium red ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Diphenyl-3-(p-tolyl)tetrazolium Chloride
T0326-100MG
TCIAT0326-100MGEA 68.2 EUR InStock
TCIAT0326-100MG
p-Tolyltetrazolium red ≥95.0% (par HPLC)
p-Tolyltetrazolium red
Formule: C₂₀H₁₇ClN₄
MW: 348,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060004
Numéro CAS: 71658-33-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité