Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

T0336-1G
TCIAT0336-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAT0336-1G
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate ≥98.0% (par HPLC)
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate


Formule: C₄H₇N₅·H₂SO₄·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00012789
Numéro CAS: 6640-23-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Water 4.0 to 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité