Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Tribromoaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T0345-25G
TCIAT0345-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT0345-25G
2,4,6-Tribromoaniline ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Tribromoaniline


Formule: C₆H₄Br₃N
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 118 °C
Densité: 2,578 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007634
Numéro CAS: 147-82-0
EINECS: 205-700-1
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09610
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29878fb1d8fd22a47feb11793aa709f4375d044b&vid=7ead43786cce333eacd9596eefbd6d2225d5045e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité