Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tribromoacétaldéhyde ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bromal, Tribromoacetaldehyde

T0350-25G
TCIAT0350-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAT0350-25G
Tribromoacétaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Tribromoacétaldéhyde


Formule: C₂HBr₃O
MW: 280,74 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00006961
Numéro CAS: 115-17-3
EINECS: 204-067-9
ONU: 2927
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,01383
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=701de5a08855e0f76042187c593b84e74bea1bcf&vid=701de5a08855e0f76042187c593b84e74bea1bcf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité