Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tribromsalan ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T0356-25G
TCIAT0356-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT0356-25G
Tribromsalan ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tribromsalan


Formule: C₁₃H₈Br₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00045740
Numéro CAS: 87-10-5
EINECS: 201-723-6
Merck Index: 14,09616
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=917471d759f00c85c570c138c815f8ff927f99e0&vid=917471d759f00c85c570c138c815f8ff927f99e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité