1,3,3-Trimethylindolino-6'-bromobenzopyrylospiran ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) composé photochromique
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Bromo-1',3',3'-trimethylspiro[1(2H)-benzopyran-2,2'-indoline], 6-Bromo-1',3',3'-trimethylspiro[chromene-2,2'-indoline]
T0370-1G
TCIAT0370-1GEA 135 EUR InStock
TCIAT0370-1G
1,3,3-Trimethylindolino-6'-bromobenzopyrylospiran ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) composé photochromique
1,3,3-Trimethylindolino-6'-bromobenzopyrylospiran
Formule: C₁₉H₁₈BrNO
MW: 356,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059896
Numéro CAS: 16650-14-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité