Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,5-Trichloroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0374-25G
TCIAT0374-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAT0374-25G
2,4,5-Trichloroaniline ≥98.0% (par GC)
2,4,5-Trichloroaniline


Formule: C₆H₄Cl₃N
Point d'ébullition: 262°C
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007662
Numéro CAS: 636-30-6
EINECS: 211-254-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be43bc5ac5a9ca2d348abe111b1902e3e85c3681&vid=cb65e6deae38424660124a3c96f370e5d82a49c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité