Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4-Trichlorobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T0376-25G
TCIAT0376-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0376-25G
1,2,4-Trichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2,4-Trichlorobenzène


Formule: C₆H₃Cl₃
Point d'ébullition: 213°C
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 105°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000547
Numéro CAS: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
ONU: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09631
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a8f8bed1a033ae5d5e346ffdc4c17c80c52fde8&vid=9f8f38f030feebd75810913d528960bf5eb0db81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorlessclear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité