Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Nitro-2,4,5-trichlorobenzene, 2,4,5-Trichloronitrobenzene, 1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene

T0387-25G
TCIAT0387-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAT0387-25G
5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène ≥99.0% (par GC)
5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène


Formule: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,45 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 59 °C
Densité: 1,79 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00007072
Numéro CAS: 89-69-0
EINECS: 201-931-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f2e4dd36b0717941b8635b8e4f45d20ae667ed4&vid=ba3939f449c08c425a16f26a605f7f15e0a810f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité