Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3-Trichloropropane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0395-25G
TCIAT0395-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0395-25G
1,2,3-Trichloropropane ≥98.0% (par GC)
1,2,3-Trichloropropane


Formule: ClH₂CCHClCH₂Cl
Point d'ébullition: 156°C
Point de fusion: –14.7 °C
Densité: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000946
Numéro CAS: 96-18-4
EINECS: 202-486-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec412aabe31769fa7c6bd831dbbae5c6f3726e42&vid=28f231e822071e5a663f0a5ecd331a2021a2ed85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité