Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,3,4-Trichlorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0401-25G
TCIAT0401-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0401-25G
α,3,4-Trichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
α,3,4-Trichlorotoluène


Formule: C₇H₅Cl₃
Point d'ébullition: 241°C
Point de fusion: 37.5 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 155°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000906
Numéro CAS: 102-47-6
EINECS: 203-033-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e79f53b735b63ad12aacfb6c0736cf9fa8be109&vid=d5dd48e215a0518e2e1209d2634f969b543f66ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité