Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Tricosanol ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0403-100MG
TCIAT0403-100MGEA 125 EUR InStock
TCIAT0403-100MG
1-Tricosanol ≥90.0% (par GC)
1-Tricosanol


Formule: H₃C(CH₂)₂₁CH₂OH
MW: 340,63 g/mol
Point d'ébullition: 191°C
Point de fusion: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044484
Numéro CAS: 3133-01-5
EINECS: 221-527-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeae996bf271779486fa17735cf92c926f4ade6b&vid=aeae996bf271779486fa17735cf92c926f4ade6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité