Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bithionol disodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Thiobis(4,6-dichlorophenol) disodium salt, Bis(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl) sulphide disodium salt, Bithionol disodium salt

T0406-25G
TCIAT0406-25GEA 348 EUR InStock
TCIAT0406-25G
Bithionol disodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bithionol disodium salt


Formule: C₁₂H₄Cl₄Na₂O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058975
Numéro CAS: 6385-58-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23340cc72bf9aac13db226f993149cf2c2caabfd&vid=23340cc72bf9aac13db226f993149cf2c2caabfd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh. substance)
Water max. 6.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité