Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

endo-Tetrahydrodicyclopentadiene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: endo-Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane, Octahydro-1H-4,7-methanoindene

T0409-25G
TCIAT0409-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAT0409-25G
endo-Tetrahydrodicyclopentadiene ≥97.0% (par GC)
endo-Tetrahydrodicyclopentadiene


Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,23 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Numéro MDL: MFCD00074748
Numéro CAS: 2825-83-4
EINECS: 220-586-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58bbcc1b5e2def8f06f48007f03ff70d160d8a9f&vid=cbb314b4825041eae629cf2ffcfe23ec2a835893&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité