Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tridécanal ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tridecylaldehyde

T0410-5ML
TCIAT0410-5MLEA 368 EUR InStock
TCIAT0410-5ML
Tridécanal ≥95.0% (par GC)
Tridécanal


Formule: C₁₃H₂₆O
MW: 198,35 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Point de fusion: 14°C
Densité: 2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007018
Numéro CAS: 10486-19-8
EINECS: 234-004-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80102a403cc45aaeb3afdac02c7c6c241588426d&vid=80102a403cc45aaeb3afdac02c7c6c241588426d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité