2-Tridécanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0415-25G
TCIAT0415-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAT0415-25G
2-Tridécanone ≥95.0% (par GC)
2-Tridécanone
Formule: C₁₃H₂₆O
Point d'ébullition: 263°C
Point de fusion: 25…27 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008968
Numéro CAS: 593-08-8
EINECS: 209-784-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c22406aeed9cce74725f8e50c745a2da10d915e&vid=0c22406aeed9cce74725f8e50c745a2da10d915e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité