Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de fentine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chlorotriphenylstannane, Triphenyltin chloride

T0447-5G
TCIAT0447-5GEA 44 EUR InStock
TCIAT0447-5G
Chlorure de fentine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de fentine


Formule: C₁₈H₁₅ClSn
MW: 385,48 g/mol
Point d'ébullition: 397 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102…105 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 150 °C
Numéro MDL: MFCD00000519
Numéro CAS: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea8bd094bd854c956ee0882a19ceab58d410d5c3&vid=ea8bd094bd854c956ee0882a19ceab58d410d5c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité