Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

liothyronine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3',5-Triiodo-L-thyronine, (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid

T0453-100MG
TCIAT0453-100MGEA 49.5 EUR InStock
TCIAT0453-100MG
liothyronine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
liothyronine


Formule: C₁₅H₁₂I₃NO₄
MW: 650,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002593
Numéro CAS: 6893-02-3
EINECS: 229-999-3
Merck Index: 14,05510
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +25.0 deg (C=5, 1mol/L HCl:EtOH=1:2)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité