Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triisopentylamine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Triisoamylamine, Triisopentylamine

T0455-10ML
TCIAT0455-10MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAT0455-10ML
Triisopentylamine ≥95.0% (par GC)
Triisopentylamine


Formule: C₁₅H₃₃N
MW: 227,43 g/mol
Point d'ébullition: 270°C
Densité: 0,7882 g/cm³ (13 °C)
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015054
Numéro CAS: 645-41-0
EINECS: 211-441-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4469018b022c17b3d5396503c4c801e2590ea2c&vid=b4469018b022c17b3d5396503c4c801e2590ea2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité