Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3,5-Triméthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0472-25G
TCIAT0472-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAT0472-25G
3,3,5-Triméthylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥90.0% (par GC)
3,3,5-Triméthylcyclohexanol


Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 0,9006 g/cm³ (16 °C)
Point d'éclair: 74°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019378
Numéro CAS: 116-02-9
EINECS: 204-122-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b8c4aea73997e0a254c6de798a0ac8af4f0d5e3&vid=f5f6cb8511f9cec4067dfebfc4678ed8b0cdc1a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité