Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,5-Triméthylhexane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0475-5ML
TCIAT0475-5MLEA 539 EUR InStock
TCIAT0475-5ML
2,2,5-Triméthylhexane ≥99.0% (par GC)
2,2,5-Triméthylhexane


Formule: C₉H₂₀
MW: 128,26 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: –105.8 °C
Densité: 0,7082 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026525
Numéro CAS: 3522-94-9
EINECS: 222-537-1
ONU: 1920
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91c2da3bc7d0a9dfc756ebe3d0420a1c3d8e8491&vid=39cf0ed77283b4118c9661d95b55e12ab18d1b2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité