Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triphénylarsine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T0508-5G
TCIAT0508-5GEA 112 EUR InStock
TCIAT0508-5G
Triphénylarsine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Triphénylarsine


Formule: C₁₈H₁₅As
MW: 306,24 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1,306 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002994
Numéro CAS: 603-32-7
EINECS: 210-032-9
ONU: 3465
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8dd2d9a532034e45698569f5ddc792dc00357ff&vid=a8dd2d9a532034e45698569f5ddc792dc00357ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité